Documentos Principais
Z330264
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
dropping bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Características
with cap
embalagem
pkg of 50
fabricante/nome comercial
BRAND 125238
capacidade
100 mL
diâmetro × A
45 mm × 136 mm
conector
GL 18 thread
Descrição geral
Flexible. Detachable threaded closure with dropper nozzle and attached spout cap.
Outras notas
BR125238 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)