Documentos Principais
Z329959
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Junta
Joints threaded neck (GL18)
descrição
dropper nozzle caps available
Características
with cap
embalagem
pkg of 100
fabricante/nome comercial
BRAND 129428
capacidade
50 mL
diâmetro × A
39 mm × 85 mm
Descrição geral
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
Outras notas
BR129428 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG