Documentos Principais
Z330221
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
dropping bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Características
with cap
embalagem
pkg of 100
fabricante/nome comercial
BRAND 125216
capacidade
20 mL
diâmetro × A
31 mm × 88 mm
conector
GL 14 thread
Descrição geral
Flexible. Detachable threaded closure with dropper nozzle and attached spout cap.
Outras notas
BR125216 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)