Z329150
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 38 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante/nome comercial
BRAND 137615
Comprimento
38 mm
diâmetro da barra
8 mm
diâmetro do anel de pivô
9.5 mm
Descrição geral
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Outras notas
BR137615 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)