Documentos Principais
Z322709
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 400 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
BRAND 90352
A × Diâmetro
105 mm × 80 mm
capacidade
400 mL
Descrição geral
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)