Y4625
Yeast Brewers
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Yeast, brewers, Brewers yeast
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
solubilidade
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
chave InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3