Documentos Principais
Y4000
Millipore
Select Yeast Extract
powder
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 1%, hazy
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
chave InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For general bacteriological use with a variety of microorganisms.
Yeast extract is used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetics applications.
Outras notas
Water soluble portion of autolyzed yeast with intact B-complex vitamins. Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates and can be used as additive for culture media.
Atenção
may contain black specks
Nota de preparo
Spray dried, autolyzed yeast extract.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)