Y0771
Anti-phospho-YAP1 (pTyr357) antibody, Mouse monoclonal
clone PYP-76, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-COB1, Anti-YAP, Anti-YAP-1, Anti-YAP2, Anti-YAP65, Anti-YKI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PYP-76, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~65 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with wt YAP and a constitutively active mutant of c-Abl (Δ1-81)
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr357)
Informações sobre genes
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade