Y4645
Anti-phospho-YAP1 (pTyr357) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-YAP, Anti-YAP2, Anti-YAP65, Anti-Yes-associated protein 1, 65kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~65 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HEK-293 cells co-transfected with human YAP1 and c-Abl
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells co-transfected with human YAP1 and human c-Abl
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr357)
Informações sobre genes
chicken ... YAP1(396171)
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anti-phospho-YAP1 pTyr357 antibody is specific for human phospho-YAP1 pTyr357. The product may react with chicken and mouse phospho-YAP1 pTyr357. In immunoblotting, staining of the phospho-YAP1 (pTyr357) band is specifically inhibited by the immunizing peptide; but no inhibition is observed with the unmodified peptide.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?