X3876
Xylanase from Trichoderma viride
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
Sinônimo(s):
1,4-β-D-Xylanxylanohydrolase, endo-1,4-β-Xylanase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Trichoderma viride)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
100-300 units/mg protein
peso molecular
22 kDa
composição
Protein, ~50% biuret
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
atividade externa
β-glucosidase and β-xylosidase ≤0.1%
cellulase <0.2%
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?