Documentos Principais
WH0080833M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOL3 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APOLIII, Anti-CG121, Anti-apolipoprotein L, 3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
4E5, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOL3(80833)
Descrição geral
This gene is a member of the apolipoprotein L gene family, and it is present in a cluster with other family members on chromosome 6. The encoded protein is found in the cytoplasm, where it may affect the movement of lipids, including cholesterol, and/or allow the binding of lipids to organelles. In addition, expression of this gene is up-regulated by tumor necrosis factor-alpha in endothelial cells lining the normal and atherosclerotic iliac artery and aorta. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
APOL3 (NP_663615, 240 a.a. ~ 336 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VEHSYTSSAEAEASRLTATSIDRLKVFKEVMRDITPNLLSLLNNYYEATQTIGSEIRAIRQARARARLPVTTWRISAGSGGQAERTIAGTTRAVSRG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)