Documentos Principais
SAB1404116
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NELL1 antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ45906, IDH3GL, NRP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NELL1(4745)
Descrição geral
This gene encodes a cytoplasmic protein that contains epidermal growth factor (EGF)-like repeats. The encoded heterotrimeric protein may be involved in cell growth regulation and differentiation. A similar protein in rodents is involved in craniosynostosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NELL1 (NP_006148, 304 a.a. ~ 403 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria V Gelfand et al.
eLife, 3, e03720-e03720 (2014-09-23)
During development, tissue repair, and tumor growth, most blood vessel networks are generated through angiogenesis. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a key regulator of this process and currently both VEGF and its receptors, VEGFR1, VEGFR2, and Neuropilin1 (NRP1), are