Documentos Principais
WH0056479M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNQ5 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Kv7.5, Anti-potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNQ5(56479)
Descrição geral
This gene is a member of the KCNQ potassium channel gene family that is differentially expressed in subregions of the brain and in skeletal muscle. The protein encoded by this gene yields currents that activate slowly with depolarization and can form heteromeric channels with the protein encoded by the KCNQ3 gene. Currents expressed from this protein have voltage dependences and inhibitor sensitivities in common with M-currents. They are also inhibited by M1 muscarinic receptor activation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
KCNQ5 (NP_062816, 833 a.a. ~ 932 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QNLIRSTEELNIQLSGSESSGSRGSQDFYPKWRESKLFITDEEVGPEETETDTFDAAPQPAREAAFASDSLRTGRSRSSQSICKAGESTDALSLPHVKLK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)