WH0008030M3
Monoclonal Anti-CCDC6 antibody produced in mouse
clone 5D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-D10S170, Anti-H4, Anti-PTC, Anti-TPC, Anti-TST1, Anti-coiled-coil domain containing 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCDC6(8030)
Imunogênio
Sequence
HTVGFTPPTSLTRAGMSYYNSPGLHVQHMGTSHGITRPSPRRSNSPDKFKRPTPPPSPNTQTPVQPPPPPPPPPMQPTVPSAATSQPTPSQHSAHPSSQP
forma física
Informações legais