Documentos Principais
GOSU01
Sulfur in synthetic diesel
0.0005% (5 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
concentração
0.0005% (5 ppm)
aplicação(ões)
petroleum
formato
matrix material
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)