Documentos Principais
WH0006570M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC18A1 antibody produced in mouse
clone 3A2-E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CGAT, Anti-VAT1, Anti-VMAT1, Anti-solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
3A2-E10, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A2-E10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC18A1(6570)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The vesicular monoamine transporter acts to accumulate cytosolic monoamines into vesicles, using the proton gradient maintained across the vesicular membrane. Its proper function is essential to the correct activity of the monoaminergic systems that have been implicated in several human neuropsychiatric disorders. The transporter is a site of action of important drugs, including reserpine and tetrabenazine (Peter et al., 1993 [PubMed 7905859]). See also SLC18A2 (MIM 193001).[supplied by OMIM
Imunogênio
SLC18A1 (AAH06317.1, 1 a.a. ~ 493 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLRPILDAPQRLLKEGRASRQLVLVVVFVALLLDNMLFTVVVPIVPTFLYDMEFKEVNSSLHLGHAGSSPHALASPAFSTIFSFFNNNTVAVEESVPSGIAWMNDTASTIPPPATEAISAHKNNCLQGTGFLEEETTRVGVLFASKAVMQLLVNPFVGPLTNRIGYHIPMFAGFVIMFLSTVMFAFSGTYTLLFVARTLQGIGSSFSSVAGLGMLASVYTDDHERGRAMGTALGGLALGLLVGAPFGSVMYEFVGKSAPFLILAFLALLDGALQLCILQPSKVSPESAKGTPLFMLLKDPYILVAAGLAFLPASVSYLIGTNLFGVLANKMGRWLCSLIGMLVVGTSLLCVPLAHNIFGLIGPNAGLGLAIGMVDSSMMPIMGHLVDLRHTSVYGSVYAIADVAFCMGFAIGPSTGGAIVKAIGFPWLMVITGVINIVYAPLCYYLRSPPAKEEKLAILSQDCPMETRMYATQKPTKEFPLGEDSDEEPDHEE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)