Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
Sinônimo(s):
moisture sensor, mositure tester
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern DLB 160-3A
capacidade de pesagem faixa de medição
160 g
L × profundidade × A
210 mm × 340 mm × 225 mm
Descrição geral
- Back lit LCD display with digit height 17 mm
- Halogen quartz glass heater, 400 W
- Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
- 10 sample plates included
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)