WH0006161M1
Monoclonal Anti-RPL32 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PP9932, Anti-ribosomal protein L32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL32(6161)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
RNWRKPRGIDNRVRRRFKGQILMPNIGYGSNKKTKHMLPSGFRKFLVHNVKELEVLLMCNKSYCAEIAHNVSSKNRKAIVERAAQLAIRVTNPNARLRSE
forma física
Informações legais