DUO92004
Sonda anticamundongo MINUS para PLA® in situ Duolink®
Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)
Sinônimo(s):
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey (polyclonal)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
linha de produto
Duolink®
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
adequação
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Esse produto pode ser aplicado tanto ao Protocolo de fluorescência Duolink® In Situ quanto ao Protocolo de Brightfield Duolink® In Situ, dependendo dos reagentes de detecção utilizados.
Para realizar um experimento completo de Duolink® PLA in situ, você precisará de dois anticorpos primários (validados para PLA, IHC, ICC ou IF) que reconheçam dois epítopos-alvo. Os outros reagentes necessários incluem um par de sondas de PLA de espécies diferentes (uma PLUS e outra MINUS), reagentes de detecção, tampões de lavagem e meio de montagem. Observe que os anticorpos primários devem vir da mesma espécie que as sondas de PLA Duolink®. A análise é feita usando equipamento padrão de ensaio de imunofluorescência. A HRP também está disponível para detecção de campo claro.
A sonda de PLA anticamundongo reage com a molécula inteira de IgG de camundongo e com as cadeias leves de outras imunoglobulinas murinas. A sonda de PLA anticamundongo pode apresentar reação cruzada com anticorpos de rato, mas tem reação cruzada mínima com proteínas séricas bovinas, de galinha, caprinas, de porcos da índia, de hamster sírio, equinas, humanas, de coelho e ovelha. Uma sonda PLUS de uma espécie diferente precisa ser utilizada simultaneamente com este produto. Consulte nosso Guia de seleção de produtos para obter mais informações.
Nota de aplicação
São necessários dois anticorpos primários derivados de espécies diferentes. Teste seus anticorpos primários (classe IgG, monoclonal policlonal) usando uma reação padrão de imunofluorescência (IF), imuno-histoquímica (IHQ) ou imunocitoquímica (ICQ) para determinar as condições ideais de fixação, bloqueio e titulação. Os reagentes Duolink® para PLA in situ são adequados para uso em células fixadas, células de Cytospin, células cultivadas em lâmina, fixadas em formalina e embebidas em parafina (FFPE) ou tecido (fresco ou congelado). Não há um número mínimo exigido de células.
Deixe o trabalho conosco, aprenda mais sobre nosso Programa de Serviços Personalizados para acelerar seus projetos Duolink®
Veja a lista completa de produtos Duolink®
Características e benefícios
- Não é necessária superexpressão nem manipulação genética
- Alta especificidade (menos falso-positivos)
- Sensibilidade para uma molécula devido à amplificação por círculo rolante
- A quantificação relativa é possível
- Não é necessário equipamento especial
- Mais rápido e simples que FRET (transferência de energia fluorescente ressonante)
- Maior exatidão em comparação à coimunoprecipitação
- Resultados prontos para publicação
Componentes
- 5× Sonda de PLA anticamundongo MINUS - Anticorpo secundário anticamundongo de jumento conjugado a oligonucleotídeo MINUS
- 1× Solução de bloqueamento - Reagente para bloquear a amostra
- 1× Diluente de anticorpos - Para diluição das sondas de PLA e anticorpos primários
Nota de preparo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Protocolos
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
Protocol for use of Duolink® PLA reagents for the detection of individual proteins, protein modifications, and protein-protein interactions within cell populations by flow cytometry.
Conteúdo relacionado
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DUO92004-100RXN | 4061833592021 |
DUO92004-40TST | |
DUO92004-30RXN | 4061833592038 |