Documentos Principais
MAB1585
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Brn-3a, proteína de domínio POU, clone 5A3.2
culture supernatant, clone 5A3.2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A3.2, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, monkey, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU4F1(5457)
Especificidade
Reconhece o Brn-3a. Não apresenta reatividade com Brn-3b ou Brn-3c por Western blot. Não apresentou reatividade em camundongos knock-out para Brn-3a.
Imunogênio
Aminoácidos 186-224 de Brn-3a fundidos com a proteína 10 do gene T7 (Xiang et al., 1995).
Epítopo: Proteína com domínio POU
Aplicação
Imuno-histoquímica: 1:5-1:125
Western blot: 1:50-1:100
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-Brn-3a, proteína de domínio POU, clone 5A3.2 detecta o nível de Brn-3a & e foi validado & por publicações para uso em IH & WB.
Descrição-alvo
46 kDa
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Combinatorial expression of Brn3 transcription factors in somatosensory neurons: genetic and morphologic analysis.
Badea, TC; Williams, J; Smallwood, P; Shi, M; Motajo, O; Nathans, J
The Journal of Neuroscience null
AML1/ETO proteins control POU4F1/BRN3A expression and function in t(8;21) acute myeloid leukemia.
Dunne J, Gascoyne DM, Lister TA, Brady HJ, Heidenreich O, Young BD
Cancer Research null
Generation of neural crest cells and peripheral sensory neurons from human embryonic stem cells.
Ronald S Goldstein,Oz Pomp,Irina Brokhman,Lina Ziegler
Methods in Molecular Biology null
A novel type of glial cell in the retina is stimulated by insulin-like growth factor 1 and may exacerbate damage to neurons and Muller glia.
Fischer, AJ; Scott, MA; Zelinka, C; Sherwood, P
Glia null
The reactivity, distribution and abundance of Non-astrocytic Inner Retinal Glial (NIRG) cells are regulated by microglia, acute damage, and IGF1.
Zelinka, CP; Scott, MA; Volkov, L; Fischer, AJ
Testing null