WH0004552M1
Monoclonal Anti-MTRR antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase, Anti-MSR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTRR(4552)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MRRFLLLYATQQGQAKAIAEEMCEQAVVHGFSADLHCISESDKYDLKTETAPLVVVVSTTGTGDPPDTARKFVKEIQNQTLPVDFFAHLRYGLLGLGDSEYTYFCNGGKI
forma física
Informações legais