WH0003131M1
Monoclonal Anti-HLF antibody produced in mouse
clone 1F12-1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-hepatic leukemia factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F12-1C4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLF(3131)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MEKMSRPLPLNPTFIPPPYGVLRSLLENPLKLPLHHEDAFSKDKDKEKKLDDESNSPTVPQSAFLGPTLWDKTLPYDGDTFQLEYMDLEEFLSENGIPPSPSQHDHSPHPPGLQPASSAAPSVMDLSSRASAPLHPGIPSPNCMQSPIRPGQLLPANRNTPSPIDPDTIQVPVGYEPDPADLALSSIPGQEMFDPRKRKFSEEELKPQPMIKKARKVFIPDDLKDDKYWARRRKNNMAAKRSRDARRLKENQIAIRASFLEKENSALRQEVADLRKELGKCKNILAKYEARHGPL
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0003131M1-100UG | 4061829598013 |