WH0002260M3
Monoclonal Anti-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 5E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BFGFR, Anti-CEK, Anti-CFGR, Anti-FLG, Anti-FLT2, Anti-H2, Anti-H3, Anti-H4, Anti-H5, Anti-KAL2, Anti-NSAM, Anti-fibroblast growth factor receptor 1 (fms-related tyrosine kinase 2, Pfeiffer syndrome)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR1(2260)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
AQPWGAPVEVESFLVHPGDLLQLRCRLRDDVQSINWLRDGVQLAESNRTRITGEEVEVQDSVPADSGLYACVTSSPSGSDTTYFSVNVSDALPSSEDDDDDDDSSSEEKETDNTKPNRMP
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?