SAB4200462
Anti-Claudin-1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CLD1, Anti-CLDN1, Anti-ILVASC, Anti-SEMP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~23 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat kidney.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of rat kidney (S1 fraction).
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN1(9076)
rat ... Cldn1(65129)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado