WH0001015M1
Monoclonal Anti-CDH17 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CDH16, Anti-HPT1, Anti-cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH17(1015)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALDANGIIVEGPVPITIEVKDINDNRPTFLQSKY
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais