ABT1385M
Anti-Glypican-1
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
HSPG M12, GPC1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gpc1(58920)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat C6 glioma cells (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glypican-1 in rat spinal cord and brain (Liang, Y., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(4):851-64).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Glypican-1 in Rat C6 glioma cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1