AB8230
Anti-Syndecan-1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
CD138 antigen, heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor
receptor, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SDC1(6382)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse liver lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1