Documentos Principais
WH0000962M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD48 antibody produced in mouse
clone 3B8-2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BCM1, Anti-BLAST, Anti-BLAST1, Anti-CD48 antigen (B-cell membrane protein), Anti-MEM102, Anti-SLAMF2, Anti-hCD48, Anti-mCD48
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
3B8-2C2, monoclonal
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B8-2C2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD48(962)
Descrição geral
BLAST1 is the designation used for an activation-associated cell surface glycoprotein of 40 to 45 kD expressed primarily in mitogen-stimulated human lymphocytes. The protein sequence predicted by the cDNA encoding BLAST1 indicates that BLAST1 is a member of the immunoglobulin supergene family. Yokoyama (1991) identified the BLAST1 activation/adhesion molecule as CD48.[supplied by OMIM
Imunogênio
CD48 (AAH30224, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)