WH0000276M4
Monoclonal Anti-AMY1A antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AMY1, Anti-AMY1B, Anti-amylase, alpha 1A; salivary
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AMY1A(276)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VRDCRLSGLLDLALGKDYVRSKIAEYMNHLIDIGVAGFRIDASKHMWPGDIKAILDKLHNLNSNWFPEGSKPFI
Características e benefícios
forma física
Informações legais