CBL197
Anti-Cytokeratin 14 Antibody, clone LL002
clone LL002, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LL002, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT14(3861)
Aplicação
Western blotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2