V4877
Verrucarin A from Myrothecium sp.
≥85.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Muconomycin A
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCOC(=O)\C=C\C=C\C(=O)OC2CC3OC4C=C(C)CCC4(COC(=O)C1O)C2(C)C35CO5
InChI
1S/C27H34O9/c1-16-8-10-26-14-33-24(31)23(30)17(2)9-11-32-21(28)6-4-5-7-22(29)36-18-13-20(35-19(26)12-16)27(15-34-27)25(18,26)3/h4-7,12,17-20,23,30H,8-11,13-15H2,1-3H3/b6-4+,7-5+
chave InChI
NLUGUZJQJYVUHS-YDFGWWAZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a translation initiation inhibitor in P. falciparum W2 strain
- as a peptidyl transfer inhibitor to test sensitivity in methyltransferase knock-out S. cerevisiae cells
- to test its cytotoxicity in renal cell carcinoma cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges