UC214
(S)-(−)-Warfarin
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
S-(−)-3-Acetonybenzyl)-4-hydroxycoumarin, S-(−)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenybutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to pale yellow
pf
≥170 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1
chave InChI
PJVWKTKQMONHTI-HNNXBMFYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2C9(1559)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
his study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.