SML0074
Acenocoumarol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-Acenocoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy-coumarin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
chave InChI
VABCILAOYCMVPS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VKORC1(79001)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.