U6758
UCL 2077
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(3-Triphenylmethylaminomethyl)pyridine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
C(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4cccnc4
InChI
1S/C25H22N2/c1-4-12-22(13-5-1)25(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)27-20-21-11-10-18-26-19-21/h1-19,27H,20H2
chave InChI
PQFNWDHABGBCHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves