U116
U-99194 maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5,6-Dimethoxy-2-(di-n-propylamino)indan maleate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCCN(CCC)C1Cc2cc(OC)c(OC)cc2C1
InChI
1S/C17H27NO2.C4H4O4/c1-5-7-18(8-6-2)15-9-13-11-16(19-3)17(20-4)12-14(13)10-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,15H,5-10H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
FSIQDESGRQTFNN-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?