C1493
Cilnidipine
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester, FRC 8653
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
H2O: ≤2 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC\C=C\c3ccccc3
InChI
1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
chave InChI
KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJOSA-N
Aplicação
- in cell viability assay of pheochromocytoma (nPC12) cells
- in photoirradiation and photodegradation studies
- to understand effect on albuminuria in diabetic nephropathy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.