TRUEPVAF
TrueGel3D Polymer
modified for fast gelling (FAST-PVA)
About This Item
Produtos recomendados
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Contains synthetic polymer (PVA) functionalized with maleimide groups for quick gelation
- Non degradable polymer
Componentes
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Os clientes também visualizaram
Artigos
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
Conteúdo relacionado
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation