TRUE9
TrueGel3D Hydrogel Kits
SLO-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
About This Item
Produtos recomendados
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Slow gelling (takes 6 minutes to 25 minutes, depends on gel stiffness)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Does not allow cell migration
- Does not allow cell recovery and post-culture analyses
- Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
Componentes
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
Protocolos
TrueGel3D™ is chemically defined hydrogel, enables cell growth in 3D environment and mimics native tissue environment. Slow gelation facilitates filling of microchannels or syringes. Find detail protocol of slow gelation for TrueGel3D™ kits
Conteúdo relacionado
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation