TRUEDEXF
TrueGel3D Polymer
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
About This Item
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Aplicação
Características e benefícios
- Contains dextrose polymer functionalized with maleimide groups for quick gelation
- Degradable polymer
Componentes
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
Conteúdo relacionado
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation