TMO4112-2000
Nalgene® sterile single-use Erlenmeyer flask with solid closure
PETG, bottle volume 2000 mL, case of 4 ea
Sinônimo(s):
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
PETG
esterilidade
sterile
embalagem
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 4112-2000
volume do frasco
2000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Baffled Bottom, ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO4112-2000 | 4061841585473 |