T8390
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Sinônimo(s):
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Androsten-17β-ol-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.00% (TLC)
Formulário
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidade
ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H])=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/b22-14+/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
VDYLVWGBLQNNAW-UVTKPVMCSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?