E5630
β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime: BSA
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
~30 mol steroid per mol BSA
solubilidade
phosphate buffer: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to test its effect on the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) currents in female dorsal root ganglion (DRG) neurons
- to coat microplates for the detection of plasma 17β-Estradiol levels using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- to test its effect on MutL homolog 1 in colorectal cancer lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges