Documentos Principais
E6507
Sigma-Aldrich
β-Estradiol 6-(O-carboxy­methyl)oxime: BSA fluorescein iso­thio­cyanate conjugate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
3-5 mol FITC per mol BSA
5-10 mol steroid per mol BSA
solubilidade
0.1 M phosphate buffer: 0.98-1.02 mg/mL, clear, yellow to orange (pH: 7.5)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of fluorescein labelled steroid hormone-albumin conjugates for the fluorescent histochemical detection of hormone receptors.
E Gaetjens et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(8), 1001-1003 (1980-08-01)