T7205
Tegafur
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil, Ftorafur, Tegafur
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
171-173 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: >50 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
chave InChI
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)