SML2075
Gimeracil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Chloropyridine-2,4-diol, 5-chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, CDHP, Gimestat
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)
chave InChI
ZPLQIPFOCGIIHV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3