T6442
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain or lung lysates
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPC6(7225)
mouse ... Trpc6(22068)
rat ... Trpc6(89823)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?