T3955
TNP
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N2-(m-Trifluorobenzyl), N6-(p-nitrobenzyl)purine; N6-[(4-nitrophenyl)methyl]-N2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-9H-Purine-2,6-diamine; N6-[(4-nitrophenyl)methyl]-N2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1H-Purine-2,6-diamine
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CNc2nc(NCc3cccc(c3)C(F)(F)F)nc4[nH]cnc24)cc1
InChI
1S/C20H16F3N7O2/c21-20(22,23)14-3-1-2-13(8-14)10-25-19-28-17(16-18(29-19)27-11-26-16)24-9-12-4-6-15(7-5-12)30(31)32/h1-8,11H,9-10H2,(H3,24,25,26,27,28,29)
chave InChI
DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3