T1143
Trypsinogen from bovine pancreas
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
Ensaio
85-100% (UV)
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
peso molecular
23,981 Da by calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... TRYP8(282603)
Descrição geral
Aplicação
- the secondary structure analysis of proteins in H2O solution using single-pass attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FT-IR) microscopy
- tuning and calibration of electrospray ionization quadrupole time-of-flight (ESI-Q-TOF) mass spectrometer
- the secondary structure analysis of proteins by infrared (IR) spectroscopy
- SDS-PAGE as a molecular weight standard (24kDa)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Urease from Jack Beans