T0938
Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-TNF-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
capture ELISA: suitable
flow cytometry: 5-25 μg/mL
indirect immunofluorescence: 15 μg/mL using mouse cells and tissues
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tnf(21926)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3