SYNP290170
Synthware™ Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
Sinônimo(s):
Synthware P290170
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P290170
diâmetro × A
80 mm × 40 mm
volume
150 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dish, Crystallizing, With Spouts, 80X40mm, 150mL Capacity
Aplicação
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP290170-1EA | 4065270932181 |